Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tannic acid |
| Smeltepunkt | 218,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Tæthed | 198g/mL |
| Mængde | 1 kg |
| Flammepunkt | 198 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 12,0% maks. |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Perler |
| Vis mere |