Få mere at vide
Tanninsyre, 95%
Artikelnummer. 10174070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10174070 500 g Plastflaske 500g
10702631 5 g Glasflaske 5g
10702441 1 kg Plastflaske 1kg
10484745 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10174070 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202425000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701,206 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1401-55-4
Molekylær formel C76H52O46
Molekylvægt (g/mol) 1701.206
MDL nummer MFCD00066397
InChI nøgle LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tannic acid
Smeltepunkt 218,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 198g/mL
Mængde 500 g
Flammepunkt 198 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 12,0% maks.
Emballage Plastflaske
Fysisk form Perler
Analyseprocentområde 95%
Merck Index 15, 9184
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 250 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, ethanol og acetone; praktisk talt uopløselig i benzen, chcl3, diethyl E, ther, petroleumsether, cs2, ccl4, hexan; let opløselig i vandfri ethanol.
Formel vægt 1701.23
Procent renhed 95%