Få mere at vide
3M™ Tanker Spild Response Kit
Artikelnummer. 17159350
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
30 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17159350 15 l
17149350 30 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17159350 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100090376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20990.00 DKK
    2806.88 DKK / 5 sæt
    Spare 18183.12 DKK
    86% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Den moderne og effektive måde at kontrollere og rydde op på spild, især dem, der skyldes leveringer af flydende brændstof
  • Designet til at absorbere og indeholde små spild og lækager
  • Kompakt størrelse er praktisk til lastbiler, forsendelsesafdelinger og områder med olieoverførsel
  • Sættet kan nemt opbevares i lukkede områder, såsom bag førersædet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 l
Type Sorbent spildsæt
Til brug med (applikation) Absorberer/indeholder små spild og lækager
Model- TSK-15
Emballagemængde 5 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 490 x 430 x 160 mm
Længde (metrisk) 490 mm
Bredde (metrisk) 430 mm
Højde (metrisk) 160 mm