Få mere at vide
Corning™ Tank liners
Artikelnummer. 31932521 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
560 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31932521 560 l
1 options
Artikelnummer. 31932521 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9130060
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Designet til at passe til standardiserede cylindriske tanke fremstillet af Nalge™/Nunc™ og andre mærker
  • Fremstillet af lavdensitetspolyethylen (LDPE)
  • Eliminer omkostninger forbundet med rengøring og validering af tanke
  • Reducer lønomkostninger og øg ekspeditionstid
  • Eliminer risici forbundet med krydskontaminering
  • Hjælp med at forlænge levetiden af genanvendelige tanke, hvilket resulterer i reducerede kapitaludgifter
  • Gammabestrålet, individuelt pakket
  • Mulighed for at vælge mellem kile og ikke kile
  • Fås i mange størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale LDPE
Produkttype Tankforing uden kile
Kapacitet (metrisk) 560 l