Få mere at vide
Corning™ Tank liners
Kapacitet (metrisk):
560 L
Beskrivelse
- Fremstillet af lavdensitetspolyethylen (LDPE)
- Eliminer omkostninger forbundet med rengøring og validering af tanke
- Reducer lønomkostninger og øg ekspeditionstid
- Eliminer risici forbundet med krydskontaminering
- Hjælp med at forlænge levetiden af genanvendelige tanke, hvilket resulterer i reducerede kapitaludgifter
- Gammabestrålet, individuelt pakket
- Mulighed for at vælge mellem kile og ikke kile
- Fås i mange størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 560 L |
| Materiale | LDPE |
| Produkttype | Tankforing uden kile |