Få mere at vide
Corning™ Tank liners
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
200 L
Diameter (metrisk):
55.88 cm
57.15 cm
Produkttype:
Gusseted Tank Liner
Tankforing uden kile
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af lavdensitetspolyethylen (LDPE)
- Eliminer omkostninger forbundet med rengøring og validering af tanke
- Reducer lønomkostninger og øg ekspeditionstid
- Eliminer risici forbundet med krydskontaminering
- Hjælp med at forlænge levetiden af genanvendelige tanke, hvilket resulterer i reducerede kapitaludgifter
- Gammabestrålet, individuelt pakket
- Mulighed for at vælge mellem kile og ikke kile
- Fås i mange størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 L |
| Materiale | LDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0528 gal. |
| Dybde (engelsk) | 36 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 91.44 cm |
| Diameter (engelsk) | 22 tommer |
| Diameter (metrisk) | 55.88 cm |
| Form | Cylindrisk |
| Størrelse | 22 tommer x 36 tommer. (55,9 cm x 91,4 cm) |
| Produkttype | Gusseted Tank Liner |