Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ HTR1A- bla U2OS-celler
Beskrivelse
Tango™ HTR1A-bla U2OS-celler indeholder den humane Serotonin Type 1a-receptor (HTR1A) knyttet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase-reportergenet under kontrol af et UAS-responselement. Tango™ HTR1A-bla U2OS DA-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af 5-CT (figur 1). Desuden Tango™ HTR1A-bla U2OS-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000524 |
| Assay Entry | Celle-baseret beta-arrestin rekruttering |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • Tango™ HTR1A-UAS-bla CHO-K1 celler • Tango™ HTR1A-UAS-bla CHO-K1 Assay Protocol • Analysecertifikat The Tango™ HTR1A-UAS-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Cytoplasmatisk hale | Hale fra AVPR2 GPCR |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | HTR1A |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Inkluderer | HTR1A-UAS-bla CHO-K1 cells, HTR1A-UAS-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Vis mere |