Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ HRH3- bla U2OS DA Assay Kit
Beskrivelse
De Tango™ HRH3-bla U2OS DA (Division Arrested) celler indeholder den humane histaminreceptor H3 (HRH3) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement.
De Tango™ HRH3-bla U2OS-celler og Tango™ HRH3-bla U2OS DA-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af methylhistamin. Desuden Tango™ HRH3-bla U2OS-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer. DA-celler standses irreversibelt deling ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_007232 |
| Assay Entry | Celle-baseret beta-arrestin rekruttering |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | Hvert kit indeholder tilstrækkelige mængder af divisionsstandsede (DA) celler og substrat til at analysere 1 x 384 brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • Tango™ HRH3-bla U2OS DA celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Løsning D • Tango™ HRH3-bla U2OS Assay Protocol • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analysecertifikat The Tango™ HRH3-bla U2OS DA-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Cytoplasmatisk hale | Hale fra AVPR2 GPCR |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen symbol | HRH3 |
| Inkluderer | HRH3-bla U2OS DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70 μg, Solution D, Tango™ HRH3-bla U2OS Assay Protocol, LiveBLAzer™FRET B/G Loading Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Pulje af stabile celler |
| Vis mere |