Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ GPR119- bla U2OS celler
Artikelnummer. 10522304
Mængde:
8 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10522304
Brand: Thermo Scientific™ K1777
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Tango™ GPR119-bla U2OS-celler indeholder den humane G-protein Coupled Receptor 119 (GPR119) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje.
De Tango™ GPR119-bla U2OS-celler indeholder den humane G-protein Coupled Receptor 119 (GPR119) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement.
De Tango™ GPR119-bla U2OS-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af etablerede ligander. Desuden Tango™ GPR119-bla U2OS-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary for hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_178471.1
Assay Entry Celle-baseret beta-arrestin rekruttering
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen.
Inkluderer:
• Tango™ GPR119-bla U2OS-celler
• Tango™ GPR119-bla U2OS Assay Protocol
• Analysecertifikat The
Tango™ GPR119-bla U2OS-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Cytoplasmatisk hale Indfødt hale
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) GPCRs
Gen symbol GPR119
Inkluderer GPR119-bla U2OS cells, GPR119-bla U2OS Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Enkeltcellet klonoprindelse
Produktlinje GeneBLAzer
Protein familie GPCR (G-proteinkoblede receptorer)
Mængde 8 x 106 celler
Udlæsning Slutpunkt
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Målindgang GPR119
Type Dividing Cells
Cellelinje U2OS
Systemtype Tango™
Drugable mål GPCR