Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ GALR2- bla U2OS-celler
Artikelnummer. 10064004
Mængde:
8 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10064004
Brand: Thermo Scientific™ K1811
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Tango™ GALR2-bla U2OS-celler indeholder den humane Galanin Receptor 2 (GALR2) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje.
De Tango™ GALR2-bla U2OS-celler indeholder den humane Galanin Receptor 2 (GALR2) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement.
De Tango™ GALR2-bla U2OS-celler er funktionelt valideret for Z'- og EC50-koncentrationer af Galanin (1-30). Desuden Tango™ GALR2-bla U2OS-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
For akademiske priser, log venligst ind eller kontakt os på discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_003857
Assay Entry Celle-baseret beta-arrestin rekruttering
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen.
Inkluderer:
• Tango™ GALR2-bla U2OS-celler
• Tango™ GALR2-bla U2OS Assay Protocol
• Analysecertifikat The
Tango™ GALR2-bla U2OS-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Cytoplasmatisk hale Indfødt hale
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) FRET
Gen symbol GALR2
Human Protein Klasse G-proteinkoblet receptor (GPCR)
Inkluderer GALR2-bla U2OS cells, GALR2-bla U2OS Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Enkeltcellet klonoprindelse
Produktlinje GeneBLAzer , Tango
Mængde 8 x 106 celler
Udlæsning Slutpunkt
Målindgang GALR2
Type Dividing Cells
Cellelinje U2OS
Systemtype Tango™
Drugable mål GPCR