Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ EDNRA- bla U2OS-celler
De Tango™ EDNRA-bla U2OS-celler indeholder den humane endotelinreceptor A (EDNRA) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje.
Brand:  Thermo Scientific™ K1444
Produktkode 10648498
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
De Tango™ EDNRA-bla U2OS-celler indeholder den humane endotelinreceptor A (EDNRA) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement.
De Tango™ EDNRA-bla U2OS-cellelinje er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af ET-1. EDNRA-cellerne er blevet testet for assayydeevne under variable assaybetingelser. Disse data er tilgængelige i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer.
Endotelinreceptor type A (ENDRA) medierer signalering af endotelinproteiner, der regulerer flere kritiske biologiske processer, herunder udvikling og funktion af blodkar, produktion af visse hormoner og stimulering af cellevækst og -deling. Defekter i EDNRA-medieret signalering er blevet impliceret i en lang række sygdomme, herunder cancer, hypertension og kardiovaskulære lidelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer40497 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/04/2017 KatalognummerK1444
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Tango™ EDNRA- bla U2OS-celler > 2 x 106 celler