Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ CMKLR1- bla U2OS-celler
Mængde:
2 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Tango™ CMKLR1-bla U2OS-celler indeholder den humane Chemokine-lignende receptor 1 (CMKLR1) forbundet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_004072.1 |
| Assay Entry | Celle-baseret beta-arrestin rekruttering |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • Tango™ CMKLR1-bla U2OS celler • Tango™ CMKLR1-bla U2OS Assay Protocol • Analysecertifikat The Tango™ CMKLR1-bla U2OS-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Cytoplasmatisk hale | Indfødt hale |
| Oversigt | Tango™ CMKLR1-bla U2OS Cells, 2 x 106 Cells, U2OS Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays |
| Gen symbol | CMKLR1 |
| Inkluderer | Tango™ CMKLR1-bla U2OS cells (LiveBLAzer™-FRET B/G loading kit, solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: Tango™ CMKLR1-bla U2OS cells, Tango™ CMKLR1-bla U2OS assay protocol, certificate of analysis |
| Vis mere |