Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ CCR6- bla U2OS DA Assay Kit
Beskrivelse
De Tango™ CCR6-bla U2OS-celler indeholder den humane Chemokine (CC-motiv) Receptor 6 (CCR6) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement.
De Tango™ CCR6-bla U2OS-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af etablerede ligander. Desuden Tango™ CCR6-bla U2OS-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary for hvert produkt. Delingsarresterede celler standses irreversibelt delingen ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_004367.3 |
| Assay Entry | Celle-baseret beta-arrestin rekruttering |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | Hvert kit indeholder tilstrækkelige mængder af divisionsstandsede (DA) celler og substrat til at analysere 1 x 384 brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • Tango™ CCR6-bla U2OS DA celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Løsning D • Tango™ CCR6-bla U2OS DA Assay Protocol • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analysecertifikat The Tango™ CCR6-bla U2OS DA-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Cytoplasmatisk hale | Indfødt hale |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen symbol | CCR6 |
| Inkluderer | Tango™ CCR6-bla U2OS DA cells, LiveBLAzer™-FRET B⁄G Loading Kit, 70 μg, Solution D, Tango™ CCR6-bla U2OS DA Assay Protocol, LiveBLAzer™-FRET B⁄G Loading Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |