Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ CCR6- bla U2OS celler
Beskrivelse
Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement.
De Tango™ CCR6-bla U2OS-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af etablerede ligander. Desuden Tango™ CCR6-bla U2OS-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary for hvert produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_004367.3 |
| Assay Entry | Celle-baseret beta-arrestin rekruttering |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | K1761 Tango™ CCR6-bla U2OS celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • Tango™ CCR6-bla U2OS celler • Tango™ CCR6-bla U2OS Assay Protocol • Analysecertifikat Opbevaring : De Tango™ CCR6-bla U2OS-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Cytoplasmatisk hale | Indfødt hale |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Gen symbol | CCR6 |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | Tango |
| Mængde | 2 x 106 celler |
| Vis mere |