Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ AGTRL1- bla U2OS-celler
Beskrivelse
De Tango™ AGTRL1-bla U2OS-celler indeholder den humane angtiotension-lignende receptor 1 (AGTRL1) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement.
De Tango™ AGTRL1-bla U2OS-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af etablerede ligander. Derudover er ™Tango AGTRL1-bla U2OS-celler blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary for hvert produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_005161 |
| Assay Entry | Celle-baseret beta-arrestin rekruttering |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • Tango™ AGTRL1-bla U2OS-celler • Tango™ AGTRL1-bla U2OS Assay Protocol • Analysecertifikat The Tango™ AGTRL1-bla U2OS-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Cytoplasmatisk hale | Indfødt hale |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen symbol | AGTRL1 |
| Inkluderer | AGTRL1-bla U2OS cells, AGTRL1-bla U2OS Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |