Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tango™ ADORA1- bla U2OS-celler
Artikelnummer. 10467118
Mængde:
2 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10467118
Brand: Thermo Scientific™ K1445
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Tango™ ADORA1-bla U2OS-celler indeholder den humane adenosin A1-receptor (ADORA1) knyttet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje.
De Tango™ ADORA1-bla U2OS-celler indeholder den humane adenosin A1-receptor (ADORA1) knyttet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement.
De Tango™ ADORA1-bla U2OS-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af NECA. Desuden Tango™ ADORA1-bla U2OS-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_000674.1
Assay Entry Celle-baseret beta-arrestin rekruttering
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen.
Inkluderer:
• Tango™ ADORA1-bla U2OS-celler
• Tango™ ADORA1-bla U2OS Assay Protocol
• Analysecertifikat The
Tango™ ADORA1-bla U2OS-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Cytoplasmatisk hale Hale fra AVPR2 GPCR
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) GPCRs
Gen symbol ADORA1A
Inkluderer ADORA1-bla U2OS cells, ADORA1-bla U2OS Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Pulje af stabile celler
Produktlinje Tango
Mængde 2 x 106 celler
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Målindgang ADORA1
Type Dividing Cells
Cellelinje U2OS
Systemtype Tango™
Drugable mål GPCR