missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Tandospirone hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18015242
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015242 10 mg
18014052 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18015242 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2854/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective 5-HT1A partial agonist

5-HT1A receptor partial agonist (Ki = 27 nM) that displays selectivity over 5-HT2, 5-HT1C, α1, α2, D1 and D2 receptors (Ki values ranging from 1300 - 41000 nM). Inactive at 5-HT uptake sites, 5-HT1B, β-adrenergic, muscarinic and benzodiazepine receptors. Displays anxiolytic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 99095-10-0
Molekylær formel C21H30ClN5O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tandospirone hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 419.95
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 419.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.