missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tamsulosin Sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tamsulosin Sulfonic Acid |
| CAS | 890708-67-5 |
| Molekylær formel | C20 H27 N O6 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO6S/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-21-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(22,23)24/h5-10,14-15,21H,4,11-13H2,1-3H3,(H,22,23,24)/t15-/m1/s1 |
| SMIL | CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxy-benzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.5 |
| Formel vægt | 409.156 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?