Få mere at vide
Tamsulosin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17983146
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17983146 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17983146 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0938.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tamsulosin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tamsulosin Hydrochloride
CAS 106463-17-6
Analyt- eller komponentnavne Tamsulosin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H28 N2 O5 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tamsulosin Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride, (R)-, (-)-LY 253352, (-)-YM 12617, (R)-(-)-YM 12617, Flomax, Harnal, LY 253351, Omic, Omnic, YM 12617-1, YM 617, Yutanal, GI 138525A
InChI formel InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
SMIL Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzensulfonamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 444.97
Mængde 250 mg
Formel vægt 444,1486 g/mol