Få mere at vide
Tamsulosin hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
An alpha-1 adrenoceptor antagonist
1007.48 DKK - 3806.03 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 106463-17-6
Molekylær formel C20H29ClN2O5S
Molekylvægt (g/mol) 444.971
MDL nummer MFCD00922997
InChI nøgle ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Synonym tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic
PubChem CID 5362376
ChEBI CHEBI:9399
IUPAC navn 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
SMIL CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15464469
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MA
10mg
1007.48 DKK
10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15474469
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MB
25mg
1537.34 DKK
25mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15484469
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MC
100mg
3806.03 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
106463-17-6
444.971
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
5362376
5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
C20H29ClN2O5S
MFCD00922997
tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic
CHEBI:9399
CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl
Tekniske data
Tamsulosin hydrochloride
C20H29ClN2O5S
14,9049
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
5362376
444.97
106463-17-6
MFCD00922997
tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic
CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl
444.971
CHEBI:9399
≥98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DB2430000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater