Få mere at vide
Tamsulosin EP Impurity B, Mikromol™
Artikelnummer. 30049434
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049434 25 mg
30051397 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049434 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0938.030025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tamsulosin EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
CAS 112101-81-2
Analyt- eller komponentnavne 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tamsulosin Hydrochloride Imp. B (EP), Tamsulosin Imp. B (EP), 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity B, Tamsulosin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O3S/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14)/t7-/m1/s1
SMIL COc1ccc(C[C@@H](C)N)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC navn 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 244.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 244.0882 g/mol