missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tamsulosin EP D as Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Tamsulosin EP D as Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 1798904-07-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H26 N2 O5 S . H Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-[(2R)-2-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-, hydrochloride (1:1), (R)-2'-O-Desethyl-2'-O-desmethyl Tamsulosin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N2O5S.ClH/c1-14(21-10-11-26-17-7-5-4-6-16(17)24-2)12-15-8-9-18(25-3)19(13-15)27(20,22)23;/h4-9,13-14,21H,10-12H2,1-3H3,(H2,20,22,23);1H/t14-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-methoxy-5-[(2R)-2-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propyl]benzenesulfonamide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?