Få mere at vide
Invitrogen™ TAMRA, SE; 5-(og-6)-carboxytetramethylrhodamin, succinimidylester (5(6)-TAMRA, SE), blandede isomerer
Artikelnummer. 11544217
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. 11544217
Brand: Invitrogen™ C1171
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
TAMRA, SE; 5-(og-6)-carboxytetramethylrhodamin, succinimidylester (5(6)-TAMRA, SE), blandede isomerer
Tetramethylrhodamin (TMR) er en vigtig fluorofor til fremstilling af proteinkonjugater. Under navnet TAMRA , har carboxylsyren af TMR også opnået fremtrædende plads som et farvestof til oligonukleotidmærkning og automatiserede DNA-sekventeringsanvendelser. 5-(og-6)-carboxytetramethylrhodamin, succinimidylester er den aminreaktive, blandede isomerform af TAMRA . Enkelte isomere former af 5-TAMRA SE (kat. nr. C-2211) og 6-TAMRA SE (kat. nr. C-6123) er også tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mg
Produkttype TAMRA SE
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etiket eller farvestof TAMRA™ Isomerer, TMR (Tetramethylrhodamin)
Etikettype Klassiske farvestoffer