Få mere at vide
Gilac™ Tampico ovnkost
Artikelnummer. 17988631
Skift visning
Bredde (metrisk):
38 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17988631 50 cm
17928461 38 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17988631 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G020030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.95 DKK
    378.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 145.08 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tampico Ovnkost er en speciel børste til bagværk og wienerbrød.
  • Speciel børste til bageri og wienerbrød.
Tekniske data
Produkttype Kostehoved
Farvekode Ja
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (metrisk) 50 cm
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Farvekodet Ja
Materiale Træ