Få mere at vide
Brady™ Indgrebssikre termiske overførselsvinyletiketter
Artikelnummer. 11573804
Skift visning
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
Etiketter pr. række:
4
5
Lodret gentagelse (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
Bredde (metrisk):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11573804 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm
11533754 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm
11543754 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11573804 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 030242
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, manipulationssikre vinyletiketter til termotransferprintere.
  • Designet til let at bryde for at vise tegn på produktmanipulation og forhindre fjernelse af etiket i ét stykke
  • Vær forsigtig, når du fjerner fra liner, da materialet er skrøbeligt
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Satin
Format Patron (tape)
Materiale Vinyl (sikker mod manipulation)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af printkort, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, BBP81
Vandret gentagelse (metrisk) 17.8 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-14-7351-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0026 in.
Tykkelse (metrisk) 0.066 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 7,6 mm
Dimensioner (L x B) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Længde (engelsk) 0.2 in.
Bredde (engelsk) 0.65 in.
Bredde (metrisk) 16,5 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 16.51 mm
Højde (engelsk) 0.2 in.
Højde (metrisk) 5,1 mm
Alternativt varenummer THT-14-7351-10