Få mere at vide
DWK Life Sciences Tamper Evident skruelåg, bred mund, blå PP, til soda-kalkglas skruetop firkantede flasker
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Indgrebssikker, blå polypropylen, foringsfri skruelåg til bred mund/kort form DIN-gevind soda-kalkglasflasker.
- Sabotagesikker ring
- Linerløs
- Kort form DIN gevind
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver og reagenser; Indsamling af prøver; Transport og forsendelse |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Diameter (metrisk) | 44 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |