Få mere at vide
BRAND™ Tamper-evident skruelåg
Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klarhed
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Med silikoneforsegling
- Til mikrorør
- Arbejdstemperatur mellem -196 til 121 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Silikoneforsegling |
| Liner materiale | Silikone |
| Produkttype | Indgrebssikker skruelåg |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | 78076064 Mikrorør |