Få mere at vide
BRAND™ Tamper-evident skruelåg
Artikelnummer. 10287623 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klarhed
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10287623
Brand: BRAND™ 780770
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tamper-Evident skruelåg udstyret med en silikoneforsegling er velegnet til brug med mikrorør.
  • Med silikoneforsegling
  • Til mikrorør
  • Arbejdstemperatur mellem -196 til 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Silikoneforsegling
Liner materiale Silikone
Produkttype Indgrebssikker skruelåg
Materiale Polypropylen
Farve Klarhed
Til brug med (udstyr) 78076064 Mikrorør