Få mere at vide
DWK Life Sciences Tamper Evident Pouring Ring, smal mund, PP
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Tamper evident, blue polypropylene, linerless screw cap for narrow mouth/high form DIN thread soda lime glass bottles.
- Tamper evident ring
- LInerless
- High form DIN thread
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pouring ring |
| Til brug med (applikation) | Storage of samples and reagents; Sample collection; Transport and shipping |
| Materiale | Polypropylene |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |