Få mere at vide
DWK Life Sciences Tamper Evident Pouring Ring, smal mund, PP
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Indgrebssikker, blå polypropylen, skruelåg uden foring til smal mund/højform DIN-gevind soda-kalkglasflasker.
- Sabotagesikker ring
- Linerløs
- DIN-gevind i høj form
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hældering |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver og reagenser; Indsamling af prøver; Transport og forsendelse |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |