Få mere at vide
Kautex™ Forfalskning af polypropylen skruelukning
Artikelnummer. 12604125
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
00 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) unitSize
12604125 00 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12604125 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000073199
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med Series 310 HDPE-flasker med bred hals, kapaciteter 500, 750 og 1000 ml.
  • Polypropylen konstruktion
  • Blå i farven
  • Med manipulationssikker ring og konisk tætning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) Tilvejebringelse af flaskelukning
Inkluderer Sabotagesikker ring, konisk tætning
Materiale Polypropylen
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Til brug med (udstyr) Serie 310 flasker med bred hals 500 til 1000 ml Kapacitet
Lukkestørrelse 54 cm