Få mere at vide
Brady™ Udskrivbare etiketter, der kan udskrives med metalliseret termisk transfer, 76 mm kerne
Artikelnummer. 11593754
Skift visning
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiketter pr. række:
1
4
5
Lodret gentagelse (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
28,6 mm
54 mm
Bredde (metrisk):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11593754 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm
11503764 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm
11533764 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm
11543764 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm
11513764 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm
11553764 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11593754 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 030178
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, manipulationssikre, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Indgrebssikkert akrylklæber
  • Til glatte overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Klæbende type Akryl
Belægning None
Farve Sølv
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Metalliseret polyester (forfalsket)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af printkort, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP85
Vandret gentagelse (metrisk) 17.8 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-14-438-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +104 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +40 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0033 in.
Tykkelse (metrisk) 0.084 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 7,6 mm
Dimensioner (L x B) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Længde (engelsk) 0.2 in.
Bredde (engelsk) 0.65 in.
Bredde (metrisk) 16,5 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 16.51 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 16.5 mm
Højde (engelsk) 0.2 in.
Højde (metrisk) 5,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 5.1 mm
Alternativt varenummer THT-14-438-10