Få mere at vide
Brady™ Etikettape, der kan udskrives med manipulation, metalliseret termisk transfer
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Indgrebssikkert akrylklæber
- Til glatte overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt |
| Klæbende type | Akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Sølv |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Metalliseret polyester (forfalsket) |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |