Få mere at vide
Brady™ Tamper Evident metaliserede vinyletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17868824
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,5 x 1 tomme
1,5 x 1 tomme
1,9 x 3 tommer
1 x 1,5 tommer
1 x 2 tommer
2 x 1 tomme
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk)
17868824 0,5 x 1 tomme M710, BMP71 12,7 mm
17868844 0,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm
17871569 1 x 2 tommer M710, BMP71 25,4 mm
17831689 1 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm
17808854 1,5 x 1 tomme M710, BMP71 38,1 mm
17808224 1,9 x 3 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm
17849154 1,9 x 3 tommer M710, BMP71 48,26 mm
17829014 2 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17868824 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174556
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indgrebssikre metaliserede vinyletiketter er designet til at brække let for at vise tegn på produktmanipulation og for at forhindre fjernelse.
  • Modstandsdygtighed over for manipulation, opløsningsmidler og fugt
  • Vær forsigtig ved fjernelse, når du fjerner fra liner, da materialet er skrøbeligt
  • Driftstemperatur på -70 °C til +100 °C (-94 F °til +212 °F)
  • Materialet har stor modstandsdygtighed over for brændstof og olie
  • Fremstillet af B-362 vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS-direktiv 2011/65/EU
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Sølv
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0025 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.064 mm
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1 tomme
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 12,7 mm
Alternativt varenummer M7-17-362