Få mere at vide
Tamoxifen N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30409979
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409979 1 mg
30414697 50 mg
30416642 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30409979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0060951MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75504-34-6
Molekylær formel C26 H29 N O2
Molekylvægt (g/mol) 387.51
Synonym Tamoxifen N-Oxide
IUPAC navn 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine oxide
SMIL CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCC[N+](C)(C)[O-])cc2)\c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tamoxifen N-Oxide
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2,3)28/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Formel vægt 387.2198