Få mere at vide
Tamoxifen N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050068
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050068 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050068 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0053.18
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tamoxifen N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tamoxifen N-Oxide
CAS 75504-34-6
Analyt- eller komponentnavne Tamoxifen N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H29 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tamoxifen N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2,3)28/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
SMIL CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCC[N+](C)(C)[O-])cc2)\c3ccccc3
IUPAC navn 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 387.51
Mængde 100 mg
Formel vægt 387.2198 g/mol