Få mere at vide
Tamoxifen EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivelse
Tamoxifen EP Impurity G, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one |
| CAS | 68047-07-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H25 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Tamoxifen Citrate Imp. G (EP), Tamoxifen Imp. G (EP), (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one, Tamoxifen Citrate Impurity G, Tamoxifen Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2/c1-4-19(16-8-6-5-7-9-16)20(22)17-10-12-18(13-11-17)23-15-14-21(2)3/h5-13,19H,4,14-15H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC(C(=O)c1ccc(OCCN(C)C)cc1)c2ccccc2 |
| Vis mere |