Få mere at vide
Tamoxifen citrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tamoxifen citrate |
| CAS | 54965-24-1 |
| Molekylær formel | C26 H29 N O . C6 H8 O7 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Tamoxifen Citrate, Ethanamine','2-[4-[(1Z)-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethyl-','2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine','2-[4-(1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-','(Z)-','2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine','2-[4-[(1Z)-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl-','2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), I.C.I.46474 citrate, ICI 46474, Istubal, Kessar, Noltam, Nolvadex, Nourytam, Soltamox, TMX, Tamofen, Tamoplex, Tamox-Puren, Tomaxasta, Valodex, Z-Tamoxifen citrate, Zemide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-; |
| SMIL | CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamin; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 563.64 |
| Formel vægt | 563.2519 |