Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tamoxifen citrate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772774
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18772774 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772774 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0999/100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Estrogen receptor partial agonist/antagonist
Tamoxifen citrate is an estrogen receptor antagonist/partial agonist. Selective and potent inhibitor of mammalian sterol isomerase. Neuroprotective in female rats in vivo. Also high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. Tamoxifen (Cat. No. 6432) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tamoxifen citrate
CAS 54965-24-1
Mængde 100 mg
Molekylær formel C32H37NO8
Formel vægt 563.65
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 563.65