Få mere at vide
Tamoxifencitrat
Beskrivelse
Tamoxifencitrat bruges som et antiøstrogen med potente antikræft- og PKC-hæmmende aktiviteter. Tamoxifencitrat fungerer som en østrogenreceptorantagonist i brystvæv. Tamoxifencitrat er en agonist mod denne receptor i væv i endometriet. Tamoxifencitrat hæmmer DNA-syntese og transkription ved at rekruttere co-repressorer, som forhindrer østrogen i at interagere med gener. Når det kombineres med PAX2, kan Tamoxifencitrat hæmme proliferationen af ERBB2. Det er også en højaffinitetsaktiverer af GPR30-receptoren. Tamoxifencitrat er en aktiverer af østrogenreceptoren.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tamoxifencitrat bruges som et antiøstrogen med potente antikræft- og PKC-hæmmende aktiviteter. Tamoxifencitrat fungerer som en østrogenreceptorantagonist i brystvæv. Tamoxifencitrat er en agonist mod denne receptor i væv i endometriet. Tamoxifencitrat hæmmer DNA-syntese og transkription ved at rekruttere co-repressorer, som forhindrer østrogen i at interagere med gener. Når det kombineres med PAX2, kan Tamoxifencitrat hæmme proliferationen af ERBB2. Det er også en højaffinitetsaktiverer af GPR30-receptoren. Tamoxifencitrat er en aktiverer af østrogenreceptoren.
Opløselighed
Opløselig i methanol (50 mg/ml med varme) eller ethanol (10 mg/ml med sonikering); meget let opløselig i vand (0,3 mg/L @ 20 °C; pH er cirka 3,0-3,5), 0,02 N HCl (0,2 mg/ml @ 37 °C)4, acetone, kloroform og DMSO (100 mM)
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Undgå stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tamoxifen citrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Merck Index | 14,9048 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol (50 mg/ml med varme) eller ethanol (10 mg/ml med sonikering); meget let opløselig i vand (0,3 mg/L @ 20 °C; pH er cirka 3,0-3,5), 0,02 N HCl (0,2 mg/ml @ 37 °C)4, acetone, kloroform og DMSO (100 mM) |
| Formel vægt | 563.65 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Tamoxifen citrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tamoxifen citrate