Få mere at vide
Tamoxifencitrat, Mikromol™
Product Code. 18011750
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
18011750 100 mg
1 options
Product Code. 18011750 Supplier Mikromol Supplier No. MM0053.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tamoxifencitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tamoxifen citrate
CAS 54965-24-1
Analyt- eller komponentnavne Tamoxifen citrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C26 H29 N O . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tamoxifen Citrate, Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine, 2-[4-(1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), I.C.I.46474 citrate, ICI 46474, Istubal, Kessar, Noltam, Nolvadex, Nourytam, Soltamox, TMX, Tamofen, Tamoplex, Tamox-Puren, Tomaxasta, Valodex, Z-Tamoxifen citrate, Zemide
InChI formel InChI=1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
SMIL CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamin; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 563.64
Mængde 100 mg
Formel vægt 563,2519 g/mol