Få mere at vide
Tamoxifen Citrate Impurity D (as (E)-Isomer), Mikromol™
Beskrivelse
Tamoxifen Citrate Impurity D (as (E)-Isomer)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[(E)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| CAS | 31750-45-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-[(E)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H27 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tamoxifen Citrate Imp. D (EP) E-Isomer, Tamoxifen Imp. D (EP) E-Isomer, 2-[4-[(E)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity D as E-Isomer, Tamoxifen Impurity D as E-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO/c1-20(21-10-6-4-7-11-21)25(22-12-8-5-9-13-22)23-14-16-24(17-15-23)27-19-18-26(2)3/h4-17H,18-19H2,1-3H3/b25-20+ |
| SMIL | CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/C)\c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(E)-1,2-diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Vis mere |