Få mere at vide
Tamoxifen Citrate EP Impurity F (as Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30461137
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461137 4 x 25 mg
30051393 25 mg
30049455 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461137 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0053.1200254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tamoxifen Citrate EP Impurity F (as Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride
CAS 15917-65-4
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H27 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride, Tamoxifen Citrate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Tamoxifen Citrate Impurity F as Hydrochloride, Tamoxifen Impurity F as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-;
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCNC)cc2)\c3ccccc3
IUPAC navn 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N-methylethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 393.95
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 393.1859 g/mol