Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tamoxifen
Artikelnummer. 18772729
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18772729 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18772729 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6342/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    952.35 DKK / 100mg
    Spare 57.65 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Estrogen receptor partial agonist/antagonist
Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM). Exhibits antiestrogenic effects in mammary tissue and estrogen-like effects in bone. Anticancer. Tamoxifen citrate (Cat.No. 0999) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[(1Z)-1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
CAS 10540-29-1
Mængde 100 mg
Mål Estrogen and Related Receptor Modulators
Molekylær formel C26H29NO
Renhed 0.98