missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tamoxifen-13C6, TRC

Artikelnummer. 30009553
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009553 1 mg
30005331 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0060021MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346606-38-9
Molekylær formel C2013C6H29NO
Molekylvægt (g/mol) 377.47
Synonym (Z)-2-[4-[1-(phenyl-13C6)-2-phenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699-13C6, Mammaton-13C6, Novaldex-13C6, Tamoxifen-13C6, Z-Tamoxifen-13C6, trans-Tamoxifen-13C6;
SMIL [H][13C]([13CH]=[13CH]1)=[13CH][13CH]=[13C]1/C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tamoxifen-13C6
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-/i6+1,9+1,10+1,13+1,14+1,22+1
Formel vægt 377.245
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.