Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, Tammann; Højde x OD x ID (mm), 100 x 12 x 8; Volumen (ml), 5; Tammann
Artikelnummer. 15463545
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
2,3 ml
5 ml
8 ml
17 ml
30 ml
90 ml
123 ml
180 ml
300 ml
490 ml
790 ml
1070 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
28 mm
38 mm
47 mm
58 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
30 mm
50 mm
80 mm
100 mm
190 mm
280 mm
390 mm
Højde (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
24 mm
25 mm
34 mm
44 mm
55 mm
68 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) Indvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15463545 17 ml 15 mm 100 mm 20 mm Hver
15403545 0,2 ml 3 mm 30 mm 6 mm Hver
15423545 2,3 ml 6 mm 80 mm 10 mm Hver
15433545 5 ml 8 mm 100 mm 12 mm Hver
15443545 8 ml 10 mm 100 mm 15 mm Hver
15413545 50 pmol RNA pr. reaktion 5 mm 50 mm 8 mm Hver
15483545 90 ml 20 mm 280 mm 24 mm Hver
15493545 30 ml 20 mm 100 mm 25 mm Hver
15443555 790 ml 58 mm 280 mm 68 mm Hver
15403555 123 ml 28 mm 190 mm 34 mm Hver
15423555 300 ml 38 mm 280 mm 44 mm Hver
15413555 180 ml 28 mm 280 mm 34 mm Hver
15433555 490 ml 47 mm 280 mm 55 mm Hver
15453555 1070 ml 58 mm 390 mm 68 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15463545 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 033058.KF
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Materiale Al-23
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Højde (metrisk) 20 mm
Produkttype Tammann Al-23 digler