Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tammann Al-23 digler
Artikelnummer. 15403555
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
2,3 ml
5 ml
8 ml
17 ml
30 ml
90 ml
123 ml
180 ml
300 ml
490 ml
790 ml
1070 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
28 mm
38 mm
47 mm
58 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
30 mm
50 mm
80 mm
100 mm
190 mm
280 mm
390 mm
Højde (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
24 mm
25 mm
34 mm
44 mm
55 mm
68 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15403555
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033062.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 190 mm
Materiale Al-23
Mængde 1 Piece
Kapacitet (metrisk) 123 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Højde (metrisk) 34 mm
Produkttype Tammann Al-23 Crucibles