Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tammann Al-23 digler
Artikelnummer. 15403545
Kapacitet (metrisk):
0.2 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
2.3 mL
5 mL
8 mL
17 mL
30 mL
90 mL
123 mL
180 mL
300 mL
490 mL
790 mL
1070 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
30mm
50mm
80mm
100mm
190mm
280mm
390mm
Højde (metrisk):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15403545
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033052.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 30mm
Materiale Al-23
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 3mm
Højde (metrisk) 6mm
Produkttype Tammann Al-23 digler