Få mere at vide
Taminadenant, MedChemExpress
Beskrivelse
Taminadenant is an antagonist of adenosine receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taminadenant |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1337962-47-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H8BrN7 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (408.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | BrC(C(N1C=CC=N1)=NC(N2C=CC=N2)=N3)=C3N |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.12 |
| Vis mere |