Få mere at vide
Tamibarotene
Beskrivelse
Tamibaroten er en retinsyrereceptorα (RARα ) agonist, der inducerer differentiering (ED50 = 0,79 nM) og apoptose af HL-60 celler in vitro. Udviser antiproliferative virkninger mod en række humane tumorcellelinjer (middelværdier på 35, 40 og 60 % væksthæmning ved henholdsvis 0,1, 1 og 10 μM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tamibaroten er en retinsyrereceptorα (RARα ) agonist, der inducerer differentiering (ED50 = 0,79 nM) og apoptose af HL-60 celler in vitro. Udviser antiproliferative virkninger mod en række humane tumorcellelinjer (middelværdier på 35, 40 og 60 % væksthæmning ved 0,1, 1 og 10μ henholdsvis M).
Opløselighed Opløselig
til 50 mM i DMSO
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tamibarotene |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 mg |
| Merck Index | 14,9047 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig til 50 mM i DMSO |
| Formel vægt | 351.44 |
| Fysisk form | Fast stof |